Learn More
Caframo™ Propeller und Welle mit schrägen Rotorblättern
Beschreibung
- Schrägblattpropeller und Welle aus Edelstahl 316L
- Sägeblattdurchmesser: 25 mm
- Chemisch inert und korrosionsbeständig
- Effektiv für Mischen mit geringer Scherwirkung
Bestellinformation
Stäbe nicht inbegriffen
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 1 in. |
| Durchmesser (angloamerikanisch) Welle | 0,3125 in. |
| Durchmesser (metrisch) | 25 mm |
| Durchmesser (metrisch) Welle | 8 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Caframo™ Rührwerk |
| Enthält | 8 mm-Bohrung, feste Schraube |
| Länge (angloamerikanisch) | 16 in. |
| Länge (metrisch) | 400 mm |
| Modell | A190. |
| Typ | Schrägblattrührer |
| Mehr anzeigen |