Learn More
Caframo™ Quadratische Blattrührer
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11920305
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
400 x 38 x 38 mm (16 x 1,5 x 1,5 in.)
452 x 71 x 71 mm (17,75 x 2,75 x 2,75 in.)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11920305
Marke: Caframo™ A150
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die quadratischen Blattrührer Modell A150 und A250 sind für die Verwendung mit Caframo Rührwerken geeignet
  • Rührblatt und Welle aus Edelstahl 316L
  • Für kleine Mengen viskoser Produkte
  • Anwendungen: Mischen hochviskoser Medien mit niedriger Drehzahl und Tangentialflussmuster
Spezifikation
Durchmesser (angloamerikanisch) 2,75 in.
Durchmesser (angloamerikanisch) Welle 0,3125 in.
Durchmesser (metrisch) 71 mm
Durchmesser (metrisch) Welle 8 mm
Höhe (angloamerikanisch) Sägeblatt 2.75 Zoll
Zur Verwendung mit (Geräte) Caframo™ Rührwerk
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mischen hochviskoser Medien mit niedriger Drehzahl und Tangentialflussmuster
Höhe (metrisch) Sägeblatt 71 mm
Länge (angloamerikanisch) 17.75 Zoll
Länge (metrisch) 452 mm
Modell A150.
Form Quadratisch
Typ Quadratische Blattrührer
Breite (angloamerikanisch) 2,75 in.
Breite (metrisch) 71 mm
Gewicht (metrisch) 180 g
Abmessungen (L x B x H) 452 x 71 x 71 mm (17,75 x 2,75 x 2,75 in.)
Material Elektropolierter Edelstahl (316L)
Gewicht (angloamerikanisch) 0,4 lb.