Learn More
Caframo™ Quadratische Blattrührer
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
400 x 38 x 38 mm (16 x 1,5 x 1,5 in.)
452 x 71 x 71 mm (17,75 x 2,75 x 2,75 in.)
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Die quadratischen Blattrührer Modell A150 und A250 sind für die Verwendung mit Caframo Rührwerken geeignet
- Rührblatt und Welle aus Edelstahl 316L
- Für kleine Mengen viskoser Produkte
- Anwendungen: Mischen hochviskoser Medien mit niedriger Drehzahl und Tangentialflussmuster
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 2,75 in. |
| Durchmesser (angloamerikanisch) Welle | 0,3125 in. |
| Durchmesser (metrisch) | 71 mm |
| Durchmesser (metrisch) Welle | 8 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) Sägeblatt | 2.75 Zoll |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Caframo™ Rührwerk |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Mischen hochviskoser Medien mit niedriger Drehzahl und Tangentialflussmuster |
| Höhe (metrisch) Sägeblatt | 71 mm |
| Länge (angloamerikanisch) | 17.75 Zoll |
| Länge (metrisch) | 452 mm |
| Mehr anzeigen |