Learn More
Caframo™ Chuck and key Set for BDC1850,BDC3030,BDC6015,BDC2
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12977096
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Caframo™ Rührer
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Zur Verwendung mit (Geräte)
12977096 Caframo™ Rührer
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 12977096 Supplier Caframo™ Supplier No. 13CSET
Only null left
Add to basket
Add to basket
Spannfuttersatz für Caframo™ und Fisherbrand™ Rührer, die Rührwellen mit einem Durchmesser von bis zu 10 mm annehmen.
  • Verwendung mit Caframo High Torque und kompakten Rührwerken
  • Mit 2,5 mm-Inbusschlüssel zum Entfernen vom Rührstab zur Reinigung oder zum Austausch
  • Durch die Wellenfunktion kann die Höhe des Rührers einfach eingestellt werden.
  • Kompatibel mit Caframo Spannfutterschutz CG1
  • Für Wellen mit einem Durchmesser von bis zu 10 mm (3⁄8 in.)
  • Edelstahl 420
  • Hohe Festigkeit und hohe Beständigkeit
Specifications
Zur Verwendung mit (Geräte) Caframo™ Rührer
Enthält Durchgangswelle
Typ Spannfutterschlüssel
Gewicht (metrisch) 280 g
Material Edelstahl
Gewicht (angloamerikanisch) 0,6 lb.