Learn More
IKA™ CAL-O-5 Silikonöl
Artikelnummer. 16288581 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Standard-Silikonöl
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Packungsgröße
16288581 Standard-Silikonöl 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16288581 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0025000397
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    164.00 €
    143.03 € / 500 Milliliter
    Sparen 20.97 €
    12% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zertifiziertes Standard-Silikonöl, mit dem Sie die Messgenauigkeit des ROTAVISC überprüfen können.
  • Inklusive Zertifikat
  • Zur Verwendung mit einer Reihe von ROTAVISC-Modellen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Standard-Silikonöl
Viskositätsbereich 5 cSt Dynamic
Beschreibung Gültigkeitszeitraum:12 Monate
Temperaturbereich (metrisch) 25 °C
Volumen (metrisch) 500 mL