missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
Calbindin D-28K Monoclonal antibody specifically detects Calbindin D-28K in Human samples. It is validated for ELISA, Protein Array
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Calbindin D-28K |
| Anwendungen | ELISA, Protein Array |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | CALB1/2364 |
| Konjugat | HRP |
| Zusammensetzung | PBS |
| Gen-Alias | CAB27, CALB, calbindin, calbindin 1, (28kD), calbindin 1, 28kDa, Calbindin D28, D-28K, RTVL-H protein, Vitamin D-dependent calcium-binding protein, avian-type |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | Recombinant fragment (around aa 7-96) of human Calbindin D-28K protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P05937) |
| Reinigungsverfahren | Protein A or G purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?