missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Calbindin D-28K Antibody (CL15060) [Unconjugated], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30279687 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
25 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30279687 25 μL 25 Mikroliter
30279339 100 μL 100 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30279687

Marke: Novus Biologicals NBP34364525ul

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Calbindin D-28K Monoclonal antibody specifically detects Calbindin D-28K in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Calbindin D-28K
Anwendungen Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon CL15060
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1 μg/mL, Immunohistochemistry 1:2500-1:5000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:2500-1:5000
Zusammensetzung PBS, pH 7.2, 40% glycerol
Gen-Alias CAB27, CALB, calbindin, calbindin 1, (28kD), calbindin 1, 28kDa, Calbindin D28, D-28K, RTVL-H protein, Vitamin D-dependent calcium-binding protein, avian-type
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was generated using a recombinant protein sequence of P05937, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 25 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 793
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.