Learn More
Calbindin D-28K Antibody (CL15060) [Unconjugated], Novus Biologicals™
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
Calbindin D-28K Monoclonal antibody specifically detects Calbindin D-28K in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Calbindin D-28K |
| Anwendungen | Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | CL15060 |
| Konzentration | 1 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1 μg/mL, Immunohistochemistry 1:2500-1:5000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:2500-1:5000 |
| Zusammensetzung | PBS, pH 7.2, 40% glycerol |
| Gen-Alias | CAB27, CALB, calbindin, calbindin 1, (28kD), calbindin 1, 28kDa, Calbindin D28, D-28K, RTVL-H protein, Vitamin D-dependent calcium-binding protein, avian-type |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Mehr anzeigen |