missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Calbindin-D28k Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Artikelnummer. 16873134 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16873134 20 μL 20 Mikroliter
16863134 150 μL 150 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16873134 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. 144791AP20UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Calbindin-D-28K (also termed vitamin D-dependent calcium-binding protein, or cholecalcin), is a highly conserved 28kDa calcium binding protein, with broad tissue distribution. It belongs, together with calmodulin, S-100, parvalbumin, troponin C and other proteins, to a family of low molecular weight calcium-binding proteins (CaBPs). These CaBPs have homologous primary structures, which contain conserved polypeptide folds of the EF-hand type for Ca2+ binding. Calbindin-D-28K is found predomitly in subpopulations of central and peripheral nervous system neurons, and in certain epithelial nervous system neurons, and in certain epithelial cells involved in Ca2+ transport such as distal tubular cells and cortical collecting tubules of the kidney, and in enteric neuroendocrine cells.

Spezifikation

Antigen Calbindin-D28k
Anwendungen Immunocytochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.29 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen CALB1
Gen-Zugriffsnummer P05937, P07171, P12658
Gen-Alias CAB27, CALB, CALB1, Calbindin, calbindin 1, 28kDa, Calbindin D28, D 28K
Gensymbole CALB1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Calbindin-D28k Fusion Protein Ag5861
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 12307, 793, 83839
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.