missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Merck Chemicals Calbiochem™ Normales Meerschweinchen-Serum, lyophilisierter Feststoff

Artikelnummer. 17525316
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 ml
Packungsgröße:
5 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17525316 5 ml 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17525316 Lieferant Merck Chemicals Lieferanten-Nr. 5664005ML
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Geeignet für den Einsatz in Radioimmunoassays.MilliporeSigma™; Calbiochem™ Normales Meerschweinchen-Serum, lyophilisierter Feststoff ist normales Trägerserum, das aus gepoolten Mengen Seren aus gesunden, nicht immunisierten Meerschweinchen her

  • Form:Weißer gefriergetrockneter Feststoff
  • Rezeptur:Lyophilisiert aus 0,25 M NaCl, 0,01 M Natriumphosphat
  • Konservierungsmittel:≤0,1 % Natriumazid
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Farbe Weiß
Inhalt und Lagerung Kann eingefroren werden. Nach Rekonstitution aliquotieren und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20° C bis zu 6 Monate lang stabil.
Spezies Nicht immunisiertes Meerschweinchen
Form Lyophilisiert
Produkttyp Meerschweinchen-Serum
Menge 5 ml
Zusammensetzung Lyophilisiert aus 0,25 M NaCl, 0,01 M Natriumphosphat
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zellkultur
Lyophilisiert Ja
pH 7,6
Konservierungsmittel ≤ 0,1 % Natriumazid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.