Learn More
Abnova™ Calcein AM
Artikelnummer. 16234970
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16234970 1 mg 1 Milligramm
1 options
Artikelnummer. 16234970
Marke: Abnova™ U0333.1mg
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Calcein AM ist ein zellendurchlässiger Farbstoff, der sich zur Ermittlung der Zellviabilität in den meisten eukaryotischen Zellen eignet. In lebenden Zellen wird das nicht-fluoreszierende Calcein AM nach der Acetoxymethylester-Hydrolyse durch intrazelluläre Esterasen in ein grün fluoreszierendes Calcein umgewandelt.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zellfärbung
Menge 1 mg
Inhalt und Lagerung Bei -20 °C oder kälter lagern und vor Licht schützen.