Learn More
Calcein-Dinatriumsalz, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15671920 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15671920 1 g Glasflasche 1 Gramm
15681920 5 g Glasflasche 5 Gramm
15661920 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15671920
Marke: Honeywell-Fluka 210301G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Für die Komplexometrie
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108750-13-6
Summenformel C30H25N2NaO13
Molekulargewicht (g/mol) 644.521
MDL-Nummer MFCD00082336
InChI-Schlüssel WFTKXUHBPZFOMD-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 131674686
IUPAC-Name Natrium;2',7'-bis[[bis(carboxymethyl)amino]methyl]-6'-hydroxy-3-oxospiro[2-benzofuran-1,9'-xanthen]-3'-olat
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=CC(=C(C=C4OC5=CC(=C(C=C35)CN(CC(=O)O)CC(=O)O)[O-])O)CN(CC(=O)O)CC(=O)O.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calceindinatriumsalz
Namenshinweis Für die Komplexometrie
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 666.5 mol
Verpackung Glasflasche
Farbe Rot
Menge 1 g
Physikalische Form Pulver