Learn More
Calcein, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11444622 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11444622
Marke: MP Biomedicals 0219016701
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 1461-15-0
Summenformel C30H26N2O13
Molekulargewicht (g/mol) 622.539
InChI-Schlüssel DEGAKNSWVGKMLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym Fluorexon, Calcein W
PubChem CID 65079
ChEBI CHEBI:51903
IUPAC-Name 2-[[7'-[[bis(carboxymethyl)amino]methyl]-3',6'-dihydroxy-3-oxospiro[2-benzofuran-1,9'-xanthene]-2'-yl]methyl-(carboxymethyl)amino]-Essigsäure
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=CC(=C(C=C4OC5=CC(=C(C=C35)CN(CC(=O)O)CC(=O)O)O)O)CN(CC(=O)O)CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcein
Namenshinweis Suitable for fluorometric determination of calcium and EDTA titration of calcium in the presence of magnesium.
Formelmasse 622.5
Farbe Orange
Menge 1 g
Physikalische Form Pulver