missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Calcein, MP Biomedicals™

Artikelnummer. 11474622 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11474622

Marke: MP Biomedicals 0219016725

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Chemische Identifikatoren

CAS 1461-15-0
Summenformel C30H26N2O13
Molekulargewicht (g/mol) 622.539
InChI-Schlüssel DEGAKNSWVGKMLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym Calcein, Calcein W
PubChem CID 65079
ChEBI CHEBI:51903
IUPAC-Name 2-[[7'-[[bis(carboxymethyl)amino]methyl]-3',6'-dihydroxy-3-oxospiro[2-benzofuran-1,9'-xanthene]-2'-yl]methyl-(carboxymethyl)amino]-Essigsäure
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=CC(=C(C=C4OC5=CC(=C(C=C35)CN(CC(=O)O)CC(=O)O)O)O)CN(CC(=O)O)CC(=O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Calcein
Namenshinweis Geeignet für den fluorometrischen Nachweis von Calcium und die EDTA-Titration von Calcium bei Gegenwart von Magnesium.
Formelmasse 622.5
Farbe Orange
Menge 25 g
Physikalische Form Pulver
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt