Learn More
Calcein, Reagent grade, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11400952 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Artikelnummer. Menge
11400952 1 g
11410952 5 g
11420952 10 g
3 options
Artikelnummer. 11400952
Marke: MP Biomedicals 0219508701
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 1461-15-0
Summenformel C30H26N2O13
Molekulargewicht (g/mol) 622.539
MDL-Nummer MFCD00005049
InChI-Schlüssel DEGAKNSWVGKMLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym Fluorescein-methyleneiminodiacetic acid, Fluorexon
PubChem CID 65079
ChEBI CHEBI:51903
IUPAC-Name 2-[[7'-[[bis(carboxymethyl)amino]methyl]-3',6'-dihydroxy-3-oxospiro[2-benzofuran-1,9'-xanthene]-2'-yl]methyl-(carboxymethyl)amino]-Essigsäure
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=CC(=C(C=C4OC5=CC(=C(C=C35)CN(CC(=O)O)CC(=O)O)O)O)CN(CC(=O)O)CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcein
Formelmasse 622.5
Güte Forschung
Farbe Orange
Menge 1 g
Physikalische Form Pulver