Learn More
Calcein, TRC
Artikelnummer. 30331576
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30331576 5 g 5 Gramm
1 options
Artikelnummer. 30331576
Marke: Toronto Research Chemicals TRCC1254135G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Calcein
CAS 1461-15-0
Summenformel C30 H26 N2 O13
Menge 5 g
Synonym Fluorexon, Oftasceine, Fluorescein complexon, 2,7-Bis[N,N-bis(carboxymethyl)aminomethylene]fluorescein
InChI-Formel InChI=1S/C30H26N2O13/c33-21-7-23-19(5-15(21)9-31(11-25(35)36)12-26(37)38)30(18-4-2-1-3-17(18)29(43)45-30)20-6-16(22(34)8-24(20)44-23)10-32(13-27(39)40)14-28(41)42/h1-8,33-34H,9-14H2,(H,35,36)(H,37,38)(H,39,40)(H,41,42)
SMILES OC(=O)CN(CC(=O)O)Cc1cc2c(Oc3cc(O)c(CN(CC(=O)O)CC(=O)O)cc3C24OC(=O)c5ccccc45)cc1O
IUPAC-Name 2-[[7'-[[bis(carboxymethyl)amino]methyl]-3',6'-dihydroxy-3-oxospiro[2-benzofuran-1,9'-xanthene]-2'-yl]methyl-(carboxymethyl)amino]acetic acid
Molekulargewicht (g/mol) 622.53
Formelmasse 622.1435