missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Calcineurin A Antibody, Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Novus Biologicals NB110-40553JF646

543.15 EUR gültig bis 2025-12-16
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "24090" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Artikelnummer. 18746162

  • 669.00 € / 0.10 Milliliter

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Calcineurin A Polyclonal antibody specifically detects Calcineurin A in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Calcineurin A
Polyclonal
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
calcineurin A alpha, Calmodulin-dependent calcineurin A subunit alpha isoform, CALN, CALNAcatalytic subunit, alpha isoform, CAM-PRP catalytic subunit, CNA, CNA1CALNA1, EC 3.1.3.16, PPP2BCCN1, protein phosphatase 2B, catalytic subunit, alpha isoform, protein phosphatase 3 (formerly 2B), catalytic subunit, alpha isoform(calcineurin A alpha), protein phosphatase 3, catalytic subunit, alpha isozyme, serine/threonine-protein phosphatase 2B catalytic subunit alpha isoform
The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 470 and the C-terminus (residue 521) of human Protein Phosphatase 3, Catalytic Subunit, Alpha isoform using the numbering given in entry NP_000935.1 (GeneID 5530).
0.1 mL
Adaptive Immunity, Immunology, Protein Phosphatase, Wnt Signaling Pathway
5530
Store at 4C in the dark.
IgG
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Janelia Fluor 646
50mM Sodium Borate
Rabbit
Immunogen affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse
Purified
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt