Learn More
Calcineurin A Mouse anti-Human, Clone: CALNA/2353, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP3-07658-100ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18666168
  • 484.00 € / 100 Mikrogramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Calcineurin A Monoclonal specifically detects Calcineurin A in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Calcineurin A
Monoclonal
0.2 mg/mL
Immunohistochemistry-Paraffin 1 to 2 μg/mL
calcineurin A alpha, Calmodulin-dependent calcineurin A subunit alpha isoform, CALN, CALNAcatalytic subunit, alpha isoform, CAM-PRP catalytic subunit, CNA, CNA1CALNA1, EC 3.1.3.16, PPP2BCCN1, protein phosphatase 2B, catalytic subunit, alpha isoform, protein phosphatase 3 (formerly 2B), catalytic subunit, alpha isoform(calcineurin A alpha), protein phosphatase 3, catalytic subunit, alpha isozyme, serine/threonine-protein phosphatase 2B catalytic subunit alpha isoform
Recombinant full-length human Calcineurin A protein
100 μg
Adaptive Immunity, Immunology, Protein Phosphatase, Wnt Signaling Pathway
5530
Store at 4°C.
IgG1 κ
Immunohistochemistry (Paraffin)
CALNA/2353
Unconjugated
10 mM PBS with 0.05% BSA
Mouse
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human
Purified
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato