Learn More
Calcipotriol monohydrate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16465487
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16465487 5 mg 5 Milligramm
16464206 100 mg 100 Milligramm
16449446 50 mg 50 Milligramm
16442748 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16465487 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY10001A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Calcipotriol monohydrate is a synthetic VitD3 analogue with a high affinity for the vitamin D receptor.
Calcipotriol monohydrate is a synthetic VitD3 analogue with a high affinity for the vitamin D receptor.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcipotriol monohydrate
Physikalische Form Solid
CAS 147657-22-5
Farbe White
Menge 5 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C27H42O4
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Löslichkeitsinformationen Ethanol : 100 mg/mL (232.22 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (232.22 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H](C/1=C)C[C@H](O)CC1=C\C=C2[C@@](CC[C@@H]3[C@@H](/C=C/[C@@H](O)C4CC4)C)([H])[C@]3(C)CCC\2.O
Molekulargewicht (g/mol) 430.62
Formelmasse 430.62
Reinheit (%) 98.33%
Güte Research