missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Calcitriol Impurities A, MedChemExpress
Beschreibung
Calcitriol Impurities A is the impurity of Calcitriol, Calcitriol is the hormonally active form of vitamin D, Calcitriol is the active metabolite of vitamin D3 that activates the vitamin D receptor (VDR).
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Calcitriol Impurities A |
| CAS | 73837-24-8 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C27H44O3 |
| Menge | 1 mg |
| SMILES | C=C([C@H](C[C@H](O)C/1)O)C1=C\C=C2[C@@]3([H])[C@@](CCC\2)(C)[C@@H]([C@H](C)CCCC(C)(C)O)CC3 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 416.64 |
| Formelmasse | 416.64 |
| Reinheit (%) | 95.66% |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?