Learn More
Calciumacetat, ExtraPure, SLR, getrocknet, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
Packungsgröße:
250 Gramm
500 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Weiß |
| pH | 7.6 |
| Physikalische Form | Fest |
| Menge | 250 g |
| Formelmasse | 158.17g/mol |
| Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido