Learn More
Calciumacetathydrat, Puriss., gemäß analytischer Spezifikationen von FCC, E263, 99.0-100.5 % (basierend auf Anhydrid-Substanz), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15692710 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 kg
25 kg
6 x 1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Kilogramm
6 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15692710 25 kg 25 Kilogramm
15682710 1 kg 1 Kilogramm
15602720 6 x 1 kg 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15692710 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 2501125KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
puriss., entspricht der analytischen Spezifikation von FCC, E263, 99.0 bis 100.5 % (basierend auf wasserfreier Substanz)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 114460-21-8
Summenformel C4H6CaO4
Molekulargewicht (g/mol) 158.17
MDL-Nummer MFCD00012448
InChI-Schlüssel VSGNNIFQASZAOI-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name Calciumdiacetat
SMILES [Ca++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calciumacetathydrat
Namenshinweis puriss., erfüllt die analytische Spezifikation von FCC, E263, 99.0 bis 100.5 % (basierend auf wasserfreiem Stoff)
CAS Max. % ≤100.0000%
Menge 25 kg
Prozentgehaltsbereich 99.0 bis 100.5 %
Strukturformel (CH3COO)2Ca · xH2O
Beilstein 3692527
Formelmasse 158.17
Güte puriss.
Verpackung Papier-/Poly-Beutel