Learn More
Calciumacetat-Monohydrat, ≥ 99 %, (ACS-Reagenzqualität), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11402441 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11402441 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11402441 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219382190
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium Acetate Monohydrate
CAS 5743-26-0
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich ≥ 99 %
Summenformel C4H8CaO5
Synonym calcium acetate monohydrate, calcium diacetate monohydrate, unii-7za48gim5h, calcium diacetate hydrate, acetic acid, calcium salt, monohydrate, calcium acetate, monohydrate, 7za48gim5h, calcium acetat, calcium acetate jan, acmc-1c5pu
InChI-Schlüssel XQKKWWCELHKGKB-UHFFFAOYSA-L
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.[Ca+2]
IUPAC-Name Calcium; Diacetat; Hydrat
Molekulargewicht (g/mol) 176.181
PubChem CID 82163
ChEBI CHEBI:59199
Formelmasse 176.2
Güte ACS-Reagenz