Learn More
Calciumacetat-Monohydrat, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Unit Size:
100 Gramm
500 Gramm
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Calcium acetate monohydrate |
| Schmelzpunkt | 160.0°C |
| Menge | 100 g |
| Strukturformel | (CH3CO2)2Ca·H2O |
| Merck Index | 15,1649 |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: soluble |
| Formelmasse | 176.19 |
| Güte | ACS-Reagenz |
| Verpackung | Kunststoffflasche |