Learn More
Calciumacetat-Monohydrat, ACS-Reagenz, ≥99 %, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. p-7120278 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15695400
Marke: Honeywell-Fluka 402850100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
ACS-Reagenz, ≥99,0 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5743-26-0
Summenformel C4H8CaO5
Molekulargewicht (g/mol) 176.181
MDL-Nummer MFCD00150019
InChI-Schlüssel XQKKWWCELHKGKB-UHFFFAOYSA-L
Synonym Calciumacetat-Monohydrat, Calciumdiacetat-Monohydrat, Calciumdiacetathydrat, Essigsäure, Calciumsalz, Monohydrat, Calciumacetat, Calciumacetat jan, 7za48gim5h, calcium acetat, calcium acetate jan, acmc-1c5pu
PubChem CID 82163
ChEBI CHEBI:59199
IUPAC-Name Calcium; Diacetat; Hydrat
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.[Ca+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calciumacetat-Monohydrat
Farbe Weiß
Menge 100 g
Strukturformel Ca(CH3CO2)2 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 176.18 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Pulver