Learn More
Calciumacetat-Monohydrat, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 12645027 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
12645027 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
12625027 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12645027 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 446355000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5743-26-0 | C4H6CaO4·H2O | 176.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5743-26-0
Summenformel C4H6CaO4·H2O
Molekulargewicht (g/mol) 176.19
InChI-Schlüssel XQKKWWCELHKGKB-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium acetate monohydrate, calcium diacetate monohydrate, unii-7za48gim5h, calcium diacetate hydrate, acetic acid, calcium salt, monohydrate, calcium acetate, monohydrate, 7za48gim5h, calcium acetat, calcium acetate jan, acmc-1c5pu
PubChem CID 82163
ChEBI CHEBI:59199
IUPAC-Name Calcium; Diacetat; Hydrat
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.[Ca+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium acetate monohydrate
Schmelzpunkt 160.0°C
Menge 500 g
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel (CH3CO2)2Ca·H2O
Merck Index 15,1649
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 176.19
Güte ACS-Reagenz