Learn More
Kalziumaluminiumoxid, weißes Pulver, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11328077
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11328077
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 022646.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 12042-68-1 | Al2CaO4 | 158.037 g/mol
Calcium aluminum oxide is used as a precursor in the production of naphtha steam reforming catalysts, refinery gas steam reforming catalysts, aluminum chlorohydrate, secondary hydrocarbon steam reforming catalysts. It is also used in the production of refractory and cements.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12042-68-1
Summenformel Al2CaO4
Molekulargewicht (g/mol) 158.037
MDL-Nummer MFCD00049722
InChI-Schlüssel XFWJKVMFIVXPKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym calcium aluminate, calcium aluminum oxide, calcium dialumanoylolate, dialuminium calcium tetraoxide, calcium dialuminate, aluminum calcium oxide, 2alo2.ca, calcium oxido oxo alumane, calcium 2+ dialumanoylolate, calcium aluminate 5g
PubChem CID 159415
IUPAC-Name Calcium;oxido(oxo)aluman
SMILES [O-][Al]=O.[O-][Al]=O.[Ca+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium aluminum oxide
Schmelzpunkt 1600°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 99% (Metals basis)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 158.02
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 2.981