Learn More
Kalziumarsenat, weißes Pulver, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4781834
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Verpackung:
Verpackungsgruppe II
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11323618 50 g Verpackungsgruppe II 50 Gramm
11313618 250 g Verpackungsgruppe II 250 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11323618
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar undefined
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7778-44-1 | As2Ca3O8 | 398.069 g/mol
Calcium arsenate is also used in weather- resistant wood treatment. It was used mainly in viticulture, in the past. it was mainly used against the boll weevil in cotton cultivation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7778-44-1
Summenformel As2Ca3O8
Molekulargewicht (g/mol) 398.069
MDL-Nummer MFCD00049407
InChI-Schlüssel RMBBSOLAGVEUSI-UHFFFAOYSA-H
Synonym calcium arsenate, pencal, cucumber dust, spra-cal, calcium-o-arsenate, chip-cal granular, tricalcium arsenate, calcium orthoarsenate, kalziumarseniat german, arsenic acid, calcium salt
PubChem CID 24501
IUPAC-Name Tricalcium;trioxido(oxo)-$l^{5}-arsan
SMILES [O-][As](=O)([O-])[O-].[O-][As](=O)([O-])[O-].[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium arsenate
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 95%
Löslichkeitsinformationen It is soluble in water and acids,insoluble in organic solvents
Formelmasse 398.03
Verpackung Verpackungsgruppe II
Dichte 3.62 g/cm3 at 20°C