Learn More
Calciumborid, 99+ % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11304318
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11304318 25 g 25 Gramm
11314318 100 g 100 Gramm
11324318 500 g 500 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11304318
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041551.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 12007-99-7 | B6Ca | 104.938 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12007-99-7
Summenformel B6Ca
Molekulargewicht (g/mol) 104.938
MDL-Nummer MFCD00148904
InChI-Schlüssel AWVIDOFQNLOVRC-UHFFFAOYSA-N
Synonym calcium boride, calcium hexaboride, b6.ca, calcium hexaboride,-200 mesh, calcium pentacyclo 3.1.0.0 1 , 3 .0 2 ,?.0?,? hexaborane-1,4-diuide, calcium 2+ pentacyclo 3.1.0.0^ 1,3 .0^ 2,4 .0^ 4,6 hexaborane-1,4-diuide
PubChem CID 16212529
SMILES B12B3[B-]14B5[B-]23B45.[Ca+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium boride
Schmelzpunkt 2235°C
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Formelmasse 104.95
Reinheit (%) ≥99%
Dichte 2.30 g/mL