Learn More
Calciumbromid, wasserfrei, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4407311
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11335059 10 g 10 Gramm
11315059 50 g 50 Gramm
11325059 250 g 250 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11335059
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 087893.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für Fotografie, als Trocknungsmittel, Herstellung von Mineralwasser
Calcium bromide is a dehydrating agent used in photography, food preservatives, wood preservatives, fire retardants and freezing mixtures. It is used as an oxidizer for mercury emissions control. It is widely used for the preparation of drilling fluids, completion fluids and drilling muds formulations. It also finds application in the manufacture of mineral water.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-41-5
Summenformel Br2Ca
Molekulargewicht (g/mol) 199.886
MDL-Nummer MFCD00010902
InChI-Schlüssel WGEFECGEFUFIQW-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium bromide, calcium dibromide, kalziumbromid, brocal, 87cny2eebh, ksc377c0p, calciumbromide, calcium 2+ dibromide, calcium bromide, anhydrous 10g
PubChem CID 5360316
ChEBI CHEBI:31338
IUPAC-Name Calcium;dibromid
SMILES [Ca+2].[Br-].[Br-]
Spezifikation
Siedepunkt 806°C to 812°C
Chemischer Name oder Material Calcium bromide
Schmelzpunkt 730°C
Namenshinweis Anhydrous
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 99.5%
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,methanol,ethanol and acetone. Insoluble in dioxane,chloroform and ether.
Formelmasse 199.9
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Aussehen White to off-white powder or beads
Dichte 3.353
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium bromide, anhydrous
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Calcium bromide