Learn More
Calciumbromidhydrat, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Calcium bromide hydrate |
| Schmelzpunkt | 730.0°C |
| Namenshinweis | For analysis |
| Farbe | Weiß |
| Physikalische Form | Kristallines Pulver und/oder Stückchen |
| Menge | 500 g |
| Strukturformel | CaBr2·xH2O |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 1420g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol |
| Formelmasse | 199.9 |
| Reinheit (%) | ≥83.0% (Complexometry) (CaBr2) |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Calcium bromide hydrate
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Calcium bromide, hydrate