Learn More
Calciumbromidhydrat, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10572271 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10572271 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
10480911 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10544664 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10572271 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 300840010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 71626-99-8 | Br2Ca | 199.89 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71626-99-8
Summenformel Br2Ca
Molekulargewicht (g/mol) 199.89
MDL-Nummer MFCD00149608
InChI-Schlüssel WGEFECGEFUFIQW-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name Calciumdibromid
SMILES [Ca++].[Br-].[Br-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium bromide hydrate
Schmelzpunkt 730.0°C
Namenshinweis For analysis
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallines Pulver und/oder Stückchen
Menge 1 kg
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel CaBr2·xH2O
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1420g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol
Formelmasse 199.9
Reinheit (%) ≥83.0% (Complexometry) (CaBr2)
Güte Analytisch