Learn More
Calciumcarbid, 72 bis 82 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10646124 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10646124 250 g Glasflasche 250 Gramm
10762284 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
10219103 2.5 kg Glasflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10646124 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 389792500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 75-20-7 | C2Ca | 64.1 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 75-20-7
Summenformel C2Ca
Molekulargewicht (g/mol) 64.1
MDL-Nummer MFCD00010905
Synonym calcium carbide, 3-phenoxypropylene di acetate, glycerol phenyl ether diacetate, 3-phenoxy-1,2-propanediol diacetate, phenylglyceryl ether diacetate, 1-phenyl ether-2,3-diacetate glycerol, 1,2-propanediol, 3-phenoxy-, diacetate, 1-acetyloxy-3-phenoxypropan-2-yl acetate, quartz crystal, 3-phenoxypropane-1,2-diyl diacetate
Specifications
Siedepunkt 2300.0°C
Chemischer Name oder Material Calcium carbide
Schmelzpunkt 2160.0°C
Farbe Grau
Physikalische Form Klümpchen
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 12 to 23% (CaO) (Complexometry)
Strukturformel CaC2
Merck Index 15, 1658
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: hydrolyses
Formelmasse 64.1
Reinheit (%) 72 to 82%
Identifizierung Positive
Verpackung Glasflasche
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Calcium carbide
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
Hazard Statement
  • H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Precautionary Statement
  • P223-Keinen Kontakt mit Wasser zulassen.
  • P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Calcium carbide, Calcium oxide