Learn More
Calciumcarbonat, 97 %, rein, Brocken, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10587162 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
2 kg
3 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
2 Kilogramm
3 Kilogramm
Artikelnummer. 10587162
Marke: Thermo Scientific Acros 403790020
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 471-34-1
Summenformel CCaO3
Molekulargewicht (g/mol) 100.09
MDL-Nummer MFCD00010906
InChI-Schlüssel VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
PubChem CID 10112
ChEBI CHEBI:3311
IUPAC-Name Calcium;carbonat
SMILES [Ca++].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium carbonate
Schmelzpunkt 825.0°C
Namenshinweis 97%
Farbe Beige-Grau bis Beige-Weiß
Physikalische Form Stückchen
Menge 2 kg
Prozentgehaltsbereich 96% min. (Complexometry)
Strukturformel CaCO3
Fieser 01,103; 02,57; 04,67; 05,89
Merck Index 15, 1659
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in diluted acids
Formelmasse 100.09
Reinheit (%) 97%
Güte Rein