Learn More
Calciumcarbonat, 99+ %, für die Biochemie, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 12664977 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
12664977 500 g Kunststoffflasche -
12654977 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12664977 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 192725000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 471-34-1 | CCaO3 | 100.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 471-34-1
Summenformel CCaO3
Molekulargewicht (g/mol) 100.09
MDL-Nummer MFCD00010906
InChI-Schlüssel VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
PubChem CID 10112
ChEBI CHEBI:3311
SMILES [Ca++].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium carbonate
Schmelzpunkt 825.0°C
Menge 500 g
Verpackung Kunststoffflasche
Prozentgehaltsbereich 99% min. (Complexometry)
Strukturformel CaCO3
Fieser 01,103; 02,57; 04,67; 05,89
Merck Index 15,1659
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in diluted acids
IUPAC-Name Calciumcarbonat
Formelmasse 100.09
Reinheit (%) ≥99%
Güte Biochemie