Learn More
Calciumchlorid, 2.75 % w/v wässr. Lösg., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11475040
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
Packungsgröße:
1 Liter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11475040 500 mL 500 Milliliter
11393797 1 L 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11475040 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 035652.AP
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 10035-04-8
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10035-04-8
MDL-Nummer MFCD00010903
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium chloride
Konzentration 2.75% w/v aq. soln.
Menge 500 mL
Physikalische Form Flüssig
Formelmasse 110.99