Spezifikation
| Siedepunkt | >1600.0°C |
| Chemischer Name oder Material | Calcium chloride |
| Schmelzpunkt | 782.0°C |
| Menge | 500 g |
| Prozentgehaltsbereich | 95% min. (Argentometry) |
| Strukturformel | CaCl2 |
| Fieser | 01,104; 04,368 |
| Merck Index | 15,1661 |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 740g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol |
| Formelmasse | 110.99 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Calcium chloride
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Contain: Calcium chloride