Learn More
Calciumchlorid-Dihydrat, reinst, Flocken, Trockenmittel, 77 bis 80 % CaCl2, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10657662 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
10 Kilogramm
2.50 Kilogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10657662 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
10063853 10 kg Kunststofftrommel 10 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10657662 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 123350025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 10035-04-8 | CaCl2·2H2O | 147.02 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Adsorptionsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10035-04-8
Summenformel CaCl2·2H2O
Molekulargewicht (g/mol) 147.02
MDL-Nummer MFCD00149613
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium chloride dihydrate
Schmelzpunkt 175.0°C
Namenshinweis For drying pursposes
Farbe Grau-weiß bis weiß
Physikalische Form Flocken
Menge 2.5 kg
Strukturformel CaCl2·2H2O
Fieser 01,104
Merck Index 15, 1661
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1000g/L (0°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol
Formelmasse 147.02
Reinheit (%) 77 to 80% (CaCl2)
Güte Extrarein
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 0.83
Dichte 0.8300g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium chloride dihydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.