Learn More
Calciumchlorid-Dihydrat, reinst, Flocken, Trockenmittel, 77 bis 80 % CaCl2, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3734707 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
10 Kilogramm
2.50 Kilogramm
Artikelnummer. 10657662
Marke: Thermo Scientific Acros 123350025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
CAS: 10035-04-8 | CaCl2·2H2O | 147.02 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Adsorptionsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10035-04-8
Summenformel CaCl2·2H2O
Molekulargewicht (g/mol) 147.02
MDL-Nummer MFCD00149613
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium chloride dihydrate
Schmelzpunkt 175.0°C
Namenshinweis For drying pursposes
Farbe Grau-weiß bis weiß
Physikalische Form Flocken
Menge 2.5 kg
Strukturformel CaCl2·2H2O
Fieser 01,104
Merck Index 15, 1661
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1000g/L (0°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol
Formelmasse 147.02
Reinheit (%) 77 to 80% (CaCl2)
Güte Extrarein
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 0.83
Dichte 0.8300g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium chloride dihydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.