Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Calcium Chloride Dihydrate |
| Physikalische Form | Pulver |
| Menge | 500 g |
| Löslichkeitsinformationen | Ethanol, Essigsäure, Aceton, löslich in Wasser mit Wärmefreisetzung. |
| Molekulargewicht (g/mol) | 147.01 |
| Formelmasse | 147.01 |
| Reinheit (%) | 99,0 bis 107,0 % |
| Güte | USP |