Learn More
Calciumchlorid EU-Arzneibuch 0.01M, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12950384 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1000 ml
Packungsgröße:
1000 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12950384 1000 ml 1000 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12950384 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. RP 047 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    117.00 €
    110.44 € / 1000 Milliliter
    Sparen 6.56 €
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Arzneibuchreagenzien sind für den Gebrauch in Arzneibuchtests und Monographien vorgesehen, gemäß einem GMP-konformen ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem und der entsprechenden Arzneibuchspezifikation hergestellt unter Verwendung von Substanzen in Arzneibuch-Reagenzienqualität und Wasser, das die für Reinwasser relevanten Anforderungen laut Arzneibuchmonographie erfüllen. Einige Arzneibuchnormen sind auch konform mit ISO 17025 und ISO Guide 43.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calciumchloridlösung
Verpackung Flasche
CAS 10043-52-4
Hinweise zur Reinheitsqualität EU Ph Referenz: 1014602
Summenformel CaCl2
Konzentration 0.01 M
InChI-Schlüssel UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ca++]
IUPAC-Name Calciumdichlorid
Molekulargewicht (g/mol) 110.98
PubChem CID 5284359
Menge 1000 ml
ChEBI CHEBI:3312
Güte Eu. Ph.