Learn More
Calciumchlorid, hochrein, SLR, verschmolzen, granular, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10478590 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10478590 2.5 kg 2.50 Kilogramm
10161800 500 g 500 Gramm
11488093 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10478590 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. C/1400/62
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 10043-52-4 | CaCl2 | 110,98 g/mol
Calciumchloride, hochrein, SLR, verschmolzen, granular
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10043-52-4
Summenformel CaCl2
Molekulargewicht (g/mol) 110.98
MDL-Nummer 10903
InChI-Schlüssel UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name Calciumdichlorid
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ca++]
Specifications
Siedepunkt 1600 °C
Schmelzpunkt 782 °C
Farbe Beige
pH 8 bis 10
Physikalische Form Fest
Menge 2.5 kg
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß
Formelmasse 110,99 g/mol
compliance-icons
Product Identifier
  • Calcium chloride
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Hazard Statement
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /