Learn More
Calciumchlorid, hochrein, SLR, verschmolzen, granular, Fisher Chemical™
Artikelnummer. p-7072899 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10161800
Marke: Fisher Chemical C/1400/53
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 10043-52-4 | CaCl2 | 110.98 g/mol
Calciumchloride, hochrein, SLR, verschmolzen, granular
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10043-52-4
Summenformel CaCl2
Molekulargewicht (g/mol) 110.98
MDL-Nummer 10903
InChI-Schlüssel UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name Calciumdichlorid
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ca++]
Spezifikation
Siedepunkt 1600°C
Schmelzpunkt 782°C
Farbe Beige
pH 8 to 10
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Formelmasse 110.99g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium chloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Calcium chloride