Learn More
Calciumchlorid-Hexahydrat, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3527063 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
Artikelnummer. 10610414
Marke: Thermo Scientific Acros 389250010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7774-34-7 | CaCl2·6H2O | 219.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7774-34-7
Summenformel CaCl2·6H2O
Molekulargewicht (g/mol) 219.08
MDL-Nummer MFCD00149616
InChI-Schlüssel QHFQAJHNDKBRBO-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium chloride hexahydrate, antarcticite, acmc-20alis, calcium hexahydrate dichloride, calcium chloride-water 1/6, calcium chloride hydrate, puratronic, calcium chloride, hydrated, calcium chloride hydrate trace metals basis 1g
PubChem CID 6093252
IUPAC-Name Calcium; Dichlorid; Hexahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Ca+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium chloride hexahydrate
Schmelzpunkt 30.0°C
Farbe Farblos
Physikalische Form Stückchen
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 97.0 to 103% (Complexometry)
Strukturformel CaCl2·6H2O
Merck Index 15, 1661
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 5360g/L (20°C)
Formelmasse 219.08
Reinheit (%) ≥97%
Güte Extrarein
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium chloride hexahydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.