Learn More
Calciumchlorid, Pellets, gereinigt, J.T.Baker™
Artikelnummer. 15587894 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15587894 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
15597894 2.5 kg Poly-Flasche 2.50 Kilogramm
2 options
Artikelnummer. 15587894
Marke: Avantor J.T.Baker 131301
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Verwendung als Trockenmittel
Chemische Identifikatoren
CAS 10043-52-4
Summenformel CaCl2
Molekulargewicht (g/mol) 110.98
InChI-Schlüssel UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Synonym Calciumchlorid, Calciumdichlorid, Wasserfreies Calciumchlorid, Calcium-II-chlorid, Calorid, Flüssig, Calciumchlorid-Pellets, calcium chloride pellets, isocal, jarcal
PubChem CID 5284359
ChEBI CHEBI:3312
IUPAC-Name Calcium; Dichlorid
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ca++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calciumchlorid
Physikalische Form Pellet, pelletieren
Menge 500 g
Formelmasse 110.98
Güte Gereinigt
Verpackung Poly-Flasche
Relative Dichte 1 l = 2.15 kg
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium chloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Calcium chloride