Learn More
Calciumchlorid, purum, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15621930 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 15621930
Marke: Honeywell-Fluka 210741KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Purum, Trocknungsmittel, dehydriert, granuliert, ≥ 97.0 % (KT)
  • ≥95 % für den allgemeinen Laboreinsatz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10043-52-4
Summenformel CaCl2
Molekulargewicht (g/mol) 110.98
MDL-Nummer MFCD00010903
InChI-Schlüssel UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Synonym Calciumchlorid, Calciumdichlorid, Wasserfreies Calciumchlorid, Calcium-II-chlorid, Calorid, Flüssig, Calciumchlorid-Pellets, calcium chloride pellets, isocal, jarcal
PubChem CID 5284359
ChEBI CHEBI:3312
IUPAC-Name Calcium; Dichlorid
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ca++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calciumchlorid
Physikalische Form Granuliert
Menge 1 kg
Strukturformel CaCl2
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 110.98 mol
Reinheit (%) ≥97 % (KT)
Güte purum
Dampfdruck 0.01 mmHg (20 °C)
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium chloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.