Learn More
Calciumchlorid-Lösung, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12900924 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1000 ml
Verpackung:
Flasche
Packungsgröße:
1000 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
12900924 1000 ml Flasche 1000 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12900924 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. VL 213 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.25 €
    58.89 € / 1000 Milliliter
    Sparen 14.36 €
    19% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calciumchlorid
CAS 10035-04-8
Menge 1000 ml
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.01 M (0.02 N)
Verpackung Flasche