Learn More
Calciumcitrat-Tetrahydrat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11432587
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11432587 500 g 500 Gramm
11422587 100 g 100 Gramm
11442587 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11432587 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14828.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 5785-44-4 | C12H18Ca3O18 | 570.492 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Calciumcitrat-Tetrahydrat kann als Rohstoff bei der Herstellung von Nanopartikeln mit der Wortzusammensetzung „Ca0.8 Ba0.2 Ti03 :Pr3+ über Sol-Gel-Verfahren verwendet werden. Kann als Kohlenstoffquelle in einer einfachen und effektiven Karbonisierungsprozess zur Herstellung porösen Kohlenstoffs ohne Aktivierungsprozess genutzt werden. Eignet sich für die Verwendung in der Herstellung von Rinderserumalbumin(BSA)-Nanopartikeln.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Salzsäure.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5785-44-4
Summenformel C12H18Ca3O18
Molekulargewicht (g/mol) 570.492
MDL-Nummer MFCD00150786
InChI-Schlüssel LNIZKKFWMDARJV-UHFFFAOYSA-H
Synonym calcium citrate tetrahydrate, unii-mlm29u2x85, calcium citrate usp, tricalcium dicitrate tetrahydrate, citric acid calcium salt, citracal tn, calcium citrate 3:2 , tetrahydrate, acmc-20aliq, ksc493e4f
PubChem CID 5282392
IUPAC-Name Tricalcium;-2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat;tetrahydrat
SMILES C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.O.O.[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium citrate tetrahydrate
Menge 500 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and hydrochloric acid.
Formelmasse 572.60 (500.54 Anhydrous)
Reinheit (%) 96%