Learn More
Calciumcitrat dreibasisches Tetrahydrat, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10657974 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10657974 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
10445025 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10657974
Marke: Thermo Scientific 390080010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 5785-44-4 | C12H10Ca3O14·4H2O | 570.5 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5785-44-4
Summenformel C12H10Ca3O14·4H2O
Molekulargewicht (g/mol) 570.5
MDL-Nummer MFCD00150786
InChI-Schlüssel LNIZKKFWMDARJV-UHFFFAOYSA-H
Synonym calcium citrate tetrahydrate, unii-mlm29u2x85, calcium citrate usp, tricalcium dicitrate tetrahydrate, citric acid calcium salt, citracal tn, calcium citrate 3:2 , tetrahydrate, acmc-20aliq, ksc493e4f
PubChem CID 5282392
IUPAC-Name Tricalcium;-2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat;tetrahydrat
SMILES C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.O.O.[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium citrate tribasic tetrahydrate
Verlust bei Trocknung 10.0 % to 13.3 % (150°C, 4 hrs)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.0 to 102% (on dried basis) (Complexometry)
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 1 kg
Merck Index 15, 1663
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1g/L (20°C)
Formelmasse 570.5
Reinheit (%) 98+%
Güte Analyse
Unlösliche Stoffe 0.2% max. (in HCl)
Physikalische Form Flüssigkeit