Learn More
Calcium-D-Glukonat-Monohydrat, TRC
Artikelnummer. 30134033
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
5 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
100 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30134033 5 g 5 Gramm
30011103 100 g 100 Gramm
30009351 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134033 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC1451035G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 66905-23-5
Summenformel 2 C6 H11 O7 . Ca . H2 O
Molekulargewicht (g/mol) 448.39
Synonym Calcium bis[(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate] monohydrate, Calcium di(D-gluconate) monohydrate, Calcium Gluconate Monohydrate
IUPAC-Name Calcium;-(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoat;hydrat
SMILES O.[Ca+2].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)[O-].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium Gluconate Monohydrate
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/2C6H12O7.Ca.H2O/c2*7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;;/h2*2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);;1H2/q;;+2;/p-2/t2*2-,3-,4+,5-;;/m11../s1
Formelmasse 448.0741